Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Lignoceric acid 99% | Avantor

Lignoceric acid 99%

Irritant
Lignoceric acid 99%
Certificates
Lignoceric acid 99%

3 Options Available Below

Product Details & Documents
Synonyms:  Tetracosanoic acid
  • CAS Number:557-59-5
  • Formula:C₂₄H₄₈O₂
  • MDL Number:MFCD00002810
  • Molecular Weight:368.64 g/mol
  • Merck Index:13,05509
  • Boiling Pt:272 °C (10 mmHg)
  • Melting Pt:84…86 °C
  • Density:0,8207 g/cm³ (100 °C)
  • Flash Pt:>110 °C
  • Storage Temperature:Refrigerator
  • EINECS:209-180-7

Dokumente

Specifications for Product Family

Specification Test Results

  • Appearance:
    White Powder or crystals or flakes
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • GC:
    ≥98.5 %
Product Family Options

Product Information

  • Pack type
    Pk
    Availability
    Price
  • Glass bottle
    250 mg
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - SFr. 76.90
    SFr. 76.90
    1 * 250 mg
       SFr. 76.90

  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 189.00
    SFr. 189.00
    1 * 1 g
       SFr. 189.00

  • Glass bottle
    5 g
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 616.00
    SFr. 616.00
    1 * 5 g
       SFr. 616.00

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..