Margaric acid
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo MAYA1018
Nome del fornitore: MATREYA
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Heptadecanoic acid, Heptadecylic acid
- Numero CAS:506-12-7
- Formula:C₁₇H₃₄O₂
- Numero MDL:MFCD00002751
- Molecular Weight:270.46 g/mol
- IndexMerck:13,05775
- Punto di ebollizione:364 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:63 °C
- Densità:1.02 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambient
- EINECS:208-027-1
Specifiche
Specifiche
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:1 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



