Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Entzündlich
Giftig
Ätzend
Gesundheit
(±)-Epichlorhydrin
Katalognr. EHERCA13175000
Anbieter:  EHRENSTORFER
CAS-Nummer:  
Entzündlich
Giftig
Ätzend
Gesundheit
(±)-Epichlorhydrin
Katalognr. EHERCA13175000
Anbieter:  EHRENSTORFER
CAS-Nummer:  

Technische Daten

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    1 mL
  • Seq:
    2070

Technische Daten

Über diesen Artikel

 :
 :92.52 g/mol
Merck-Index:13,03642
Siedepunkt:117.9 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:–57.2 °C
Dichte:0.9985 g/cm³ (20 °C)
Blitz Pt:28 °C
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:203-439-8
UN:2023
ADR:6.1,II
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS05
 :GHS08
CAS-Nummer:106-89-8
Formel:C₃H₅ClO
MDL-Nummer:MFCD00005132