




(±)-Epichlorhydrin ≥99%
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:106-89-8
:
Formel:C₃H₅ClO
MDL-Nummer:MFCD00005132
:92.52 g/mol
Merck-Index:14,3611
Siedepunkt:115…117 °C
Schmelzender Platingehalt:–57 °C
Dichte:1.182
Blitz Pt:32 °C (90 °F)
EINECS:203-439-8
UN:2023
ADR:6.1,II
:GHS06
:GHS08
:GHS05
:GHS02
:GHS07
Lagertemperatur:Ambient
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together