


Diisobutylene ≥90%, TECHNICAL
23416.263
:
- Pack type:Glass bottle
- Pk:500 mL
- Seq:2725
- Assay:Min. 90 %
:
:112.22 g/mol
:101…102 °C (1013 hPa)
:–106 °C
:0.71 g/cm³ (20 °C)
:–6 °C
:Ambient
:246-690-9
:2050
:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS09
:25167-70-8
:C₈H₁₆
:MFCD00008855