Chromium ≥99.97% (metals basis), cubes, Length: 12.5 mm (0.492 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:7440-47-3
:
Formule:Cr
Numéro MDL:MFCD00010944
Index Merck:12,02288
Point d'ébullition:2469 °C (1013 hPa)
Point de fusion:1840 °C
Densité:7.2 g/cm³ (20 °C)
:52 g/mol
Température de stockage:Ambient
EINECS:231-157-5
Informations associées
Frequently Bought Together