Sodium tetrachloroaurate dihydrate ≥99.99% (metals basis) Au 49-50%, Premion®
:13874-02-7
:
:NaAuCl₄·2H₂O
:MFCD00149162
:397.8 g/mol
:14,8688
:100 °C (dec.)
:0.8
:Ambient
:239-241-3
:3260
:8,III
:GHS05