Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Halogen bulbs

Halogen bulbs

Halogen bulb, 15 V, 150 W
Catalog # 631-0518
Halogen bulbs
Catalog # 631-0518
Halogen bulbs
Halogen bulbs

Halogen bulb, 15 V, 150 W

Price
SFr. 28.50
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Description:
    Halogen bulb
  • Seq:
    852
  • Power:
    150 W
  • Voltage:
    15 V
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.