Digitales Thermo-Hygrometer, TFH 610 und TFH 620
620-1393
: EBRO
- Messbereich:0...50 °C; 0-100 % RH
- Auflösung:0,1 °C
0,1 % RH - Gewicht:90 g
- Bezeichnung:Mit interner Sonde, TFH 610
- B×T×H:115x54x22 mm
- Genauigkeit:±0,5 °C
±2,5 RH (10...90) °C - VE:1
Diese robusten und stoßfesten Thermo-Hygrometer gewährleisten hohe Messgenauigkeit.
- Umschaltbar zwischen °C und °F
- Kapazitiver Feuchtesensor
- Zwei Messkanäle
- Automatische Deaktivierung
Thermistor sensor.
: Mit 6-Punkte Werkskalibrierzertifikat, Lithium-Knopfzelle, 3-V-Batterie (Betriebsdauer bis zu 5 Jahre), Ladekontrollleuchte.