Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Fußstütze, Relax
Fußstütze, Relax
Catalog # 139-9923
Supplier:  WEDO WERNER DORSCH
undefined
Fußstütze, Relax
Catalog # 139-9923
Supplier:  WEDO WERNER DORSCH

Specifications

  • Gewicht:
    2,4 kg
  • Farbe:
    Hellgrau
  • Bezeichnung:
    Fußstütze, Relax
  • B×T×H:
    490×350×190 mm
  • VE:
    1

Specifications

About this item

Die Fußstütze besteht aus robustem Polystyrol und verfügt über ein abgedecktes Fach zur Fußsteuerung von Diktiergeräten, Vorlagenhaltern usw.

  • In Höhe und Neigung verstellbar
  • Mulde für Fußschalter
  • Die gerippte Oberfläche sorgt für sicheren Halt und verhindert Abrutschen

Certifications: In Übereinstimmung mit DIN Standard 4556, GS getestet.
Delivery:
Packaging: