ContactUsLinkComponent
Membrane filters, Whatman™
Membrane filters, Whatman™
Certificates
undefined
Membrane filters, Whatman™
Specifications
  • Catalog No:
  • 514-2422
  • 514-0768
  • 514-0489
  • 514-2462
  • 514-2463
  • 514-2451
  • 514-2464
  • 514-2452
  • 514-0487
  • 514-0681
  • 514-2454
  • 514-0488
  • Type:
  • RC 60
  • RC 60
  • RC 55
  • RC 58
  • RC 58
  • RC 55
  • RC 58
  • RC 55
  • RC 55
  • RC 58
  • RC 55
  • RC 55
  • Pore size:
  • 1,00 µm
  • 1,00 µm
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • Thickness:
  • 70 µm
  • 70 µm
  • 75 µm
  • 75 µm
  • 75 µm
  • 75 µm
  • 75 µm
  • 75 µm
  • 75 µm
  • 75 µm
  • 75 µm
  • 75 µm
  • Water flow rate:
  • 3 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 3 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 26 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 14 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 14 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 26 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 14 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 26 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 26 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 14 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 26 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 26 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)