ContactUsLinkComponent
Glass microfibre filters with binder
Glass microfibre filters with binder
Certificates
undefined
Glass microfibre filters with binder
Specifications
  • Catalog No:
  • 512-0662
  • 513-1002
  • 513-1003
  • 513-1004
  • 513-1000
  • 513-1001
  • WHAT10370429
  • WHAT10370395
  • 513-0120
  • 513-0089
  • WHAT10370435
  • 513-0121
  • 513-0119
  • 512-0663
  • Grade:
  • GF 10
  • GF 10
  • GF 10
  • GF 10
  • GF 10
  • GF 10
  • GF 10
  • GF 10
  • GF 10
  • GF 10
  • GF 10
  • GF 10
  • GF 10
  • GF 10
  • Weight:
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • Thickness:
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • 350 µm
  • Airflow rate:
  • 12 s/100 ml/1,56 cm²
  • 12 s/100 ml/1,56 cm²
  • 12 s/100 ml/1,56 cm²
  • 12 s/100 ml/1,56 cm²
  • 12 s/100 ml/1,56 cm²
  • 12 s/100 ml/1,56 cm²
  • 12 s/100 ml/1,56 cm²
  • 12 s/100 ml/1,56 cm²
  • 12 s/100 ml/1,56 cm²
  • 12 s/100 ml/1,56 cm²
  • 12 s/100 ml/1,56 cm²
  • 12 s/100 ml/1,56 cm²
  • 12 s/100 ml/1,56 cm²
  • 12 s/100 ml/1,56 cm²
  • Max. temperature:
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C
  • 180 °C