Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Glass fibre filters
Glass fibre filters
Certificates
undefined
Glass fibre filters
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • 516-7795
  • 516-7725
  • 516-7796
  • 516-7797
  • 516-7868
  • 516-7790
  • 513-0003
  • 513-0013
  • 516-9108
  • 516-7792
  • 516-7863
  • 513-0015
  • 513-0005
  • 513-0004
  • 513-0017
  • 516-7939
  • 513-0001
  • 513-0002
  • 516-7789
  • 516-7834
  • 513-0007
  • 513-0022
  • 513-0008
  • 513-0023
  • 516-9016
  • 513-0009
  • 513-0011
  • Grade:
  • A/E
  • A/E
  • A/E
  • A/E
  • A/C
  • A/E
  • A/E
  • A/B
  • A/E
  • A/E
  • A/B
  • A/C
  • Metrigard™
  • A/E
  • A/C
  • A/E
  • A/E
  • A/E
  • A/E
  • 'Extra Thick'
  • 'Extra Thick'
  • A/D
  • 'Extra Thick'
  • A/D
  • A/D
  • 'Extra Thick'
  • A/B
  • Thickness:
  • 330 µm
  • 330 µm
  • 330 µm
  • 330 µm
  • 254 µm
  • 330 µm
  • 330 µm
  • 660 µm
  • 330 µm
  • 330 µm
  • 660 µm
  • 254 µm
  • 330 µm
  • 330 µm
  • 254 µm
  • 330 µm
  • 330 µm
  • 330 µm
  • 330 µm
  • 1270 µm
  • 1270 µm
  • 660 µm
  • 1270 µm
  • 660 µm
  • 660 µm
  • 1270 µm
  • 660 µm
  • Pore size:
  • 1 µm
  • 1 µm
  • 1 µm
  • 1 µm
  • 1 µm
  • 1 µm
  • 1 µm
  • 1 µm
  • 1 µm
  • 1 µm
  • 1 µm
  • 1 µm
  • 0,5 µm
  • 1 µm
  • 1 µm
  • 1 µm
  • 1 µm
  • 1 µm
  • 1 µm
  • 1 µm
  • 1 µm
  • 3 µm
  • 1 µm
  • 3 µm
  • 3 µm
  • 1 µm
  • 1 µm
  • Water flow rate:
  • 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 153 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 124 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 124 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 153 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 80 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 153 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 210 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 210 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 649 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 210 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 649 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 649 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 210 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • 124 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • Airflow rate:
  • 60 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 60 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 68 ml/min/cm² (0.7 bar)
  • 68 ml/min/cm² (0.7 bar)
  • 40 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 68 ml/min/cm² (0.7 bar)
  • 68 ml/min/cm² (0.7 bar)
  • 24 ml/min/cm² (0.7 bar)
  • 60 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 60 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 24 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 40 ml/min/cm² (0.7 bar)
  • 21 ml/min/cm² (0.7 bar)
  • 68 ml/min/cm² (0.7 bar)
  • 40 ml/min/cm² (0.7 bar)
  • 60 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 68 ml/min/cm² (0.7 bar)
  • 68 ml/min/cm² (0.7 bar)
  • 60 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 26 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 26 ml/min/cm² (0.7 bar)
  • 139 ml/min/cm² (0.7 bar)
  • 26 ml/min/cm² (0.7 bar)
  • 139 ml/min/cm² (0.7 bar)
  • 139 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 26 ml/min/cm² (0.7 bar)
  • 24 ml/min/cm² (0.7 bar)
  • Max. temperature:
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 135 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 135 °C
  • 135 °C
  • 550 °C
  • 135 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 135 °C
  • 550 °C

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together