ContactUsLinkComponent
Centrifugal devices, Jumbosep™
undefined
Centrifugal devices, Jumbosep™
  • Catalog No:
  • 516-8159
  • 516-9342
  • 516-8161
  • 516-0581
  • 516-8160
  • 516-8162
  • Filtration area:
  • 15,2 cm²
  • 15,2 cm²
  • 15,2 cm²
  • 15,2 cm²
  • 15,2 cm²
  • 15,2 cm²
  • Max. RCF:
  • 3000 ×g
  • 3000 ×g
  • 3000 ×g
  • 3000 ×g
  • 3000 ×g
  • 3000 ×g
  • Dead volume:
  • 0,2 ml
  • 0,2 ml
  • 0,2 ml
  • 0,2 ml
  • 0,2 ml
  • 0,2 ml
  • Ø×H:
  • 60×113 mm
  • 60×113 mm
  • 60×113 mm
  • 60×113 mm
  • 60×113 mm
  • 60×113 mm
  • Sample volume:
  • Max. 60000 µl
  • Max. 60000 µl
  • Max. 60000 µl
  • Max. 60000 µl
  • Max. 60000 µl
  • Max. 60000 µl
  • Temperature:
  • 0 - 40 °C
  • 0 - 40 °C
  • 0 - 40 °C
  • 0 - 40 °C
  • 0 - 40 °C
  • 0 - 40 °C
Membrane inserts
Frequently Bought Together