Organischer Referenzstandard, Aroclor 1254 (PCB-Mischung, 54% chloriert) 1.000 µg/ml in Cyclohexan
Catalog # EHERYA20125400CY
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- Bezeichnung:Aroclor 1254 (PCB-Mischung, 54% chloriert) 1.000 µg/ml in Cyclohexan