Methyl orange 0.1% (w/v) in aqueous solution
Katalognr. 38695.AP
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Pack type:Glass bottle
- Pk:500 mL
- Seq:2725
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:327.34 g/mol
Dichte:0.987
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:208-925-3
CAS-Nummer:547-58-0
Formel:C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MDL-Nummer:MFCD00007502