Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Ammonium thiocyanate 0.1 M NH4SCN (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Ammonium thiocyanate 0.1 M NH4SCN (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Codice catalogo 35036-1L
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  
Ammonium thiocyanate 0.1 M NH4SCN (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Codice catalogo 35036-1L
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    1 L
  • Seq:
    5037

Specifiche

Risultati dei test sulle specifiche

  • Factor:
    0.998 - 1.002

Risultati dei test sulle specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :76.12 g/mol
Punto di ebollizione:100 °C (1.013 hPa)
temperatura di conservazione:Ambient
EINECS:231-791-2
Numero CAS:1762-95-4
Formula:NH₄SCN
Numero MDL:MFCD00011428