
Sodium hydroxide 2 mol/l (2 N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1081402
Katalognr. 87934.290
Anbieter: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Pack type:Plastic bottle
- Pk:1 L
- Seq:5037
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:40 g/mol
Siedepunkt:109 °C (1013 hPa)
Dichte:<1.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
CAS-Nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548