ContactUsLinkComponent
Squalene analytical standard, Supelco®
  442785.
 :  Merck
 :  
undefined
Squalene analytical standard, Supelco®
  442785.
 :  Merck
 :  
  • Pk:
    1
  • Seq:
    0001
 :
 :410.73 g/mol
 :13,08847
 :429 °C (1013 hPa)
 :–5 °C
 :0.86 g/cm³ (20 °C)
 :200 °C
 :203-826-1
 :111-02-4
 :C₃₀H₅₀
 :MFCD00008912