
Nitric acid concentrate for dilution to 1L, 0.1 M HNO3 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Codice catalogo 32042-1EA
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Pack type:Ampoule
- Pk:1
- Seq:0001
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Factor:0.998 - 1.002
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:63.01 g/mol
Punto di ebollizione:100 °C
Densità:1.065 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambient
EINECS:231-714-2
UN:2031
ADR:8,II
:GHS05
Numero CAS:7697-37-2
Formula:HNO₃
Numero MDL:MFCD00011349