
Sodium nitroprusside dihydrate ≥99%, dark brown solid
Anbieter: MP Biomedicals
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:13755-38-9
:
Formel:Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
MDL-Nummer:MFCD00149192
Merck-Index:13,08722
Dichte:1.72 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:238-373-9
UN:1588
ADR:6.1,III
:297.95 g/mol
:GHS06
Frequently Bought Together