D-(-)-Ribose 99+%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Informazioni su questo articolo
- Numero CAS:50-69-1
- Formula:C₅H₁₀O₅
- Numero MDL:MFCD00135453
- Molecular Weight:150.13 g/mol
- IndexMerck:12,08371
- Punto di ebollizione:331 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:88…92 °C
- Densità:0,8 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambient
- EINECS:200-059-4
4 varianti
Product Details & Documents
- Numero CAS:50-69-1
- Formula:C₅H₁₀O₅
- Numero MDL:MFCD00135453
- Molecular Weight:150.13 g/mol
- IndexMerck:12,08371
- Punto di ebollizione:331 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:88…92 °C
- Densità:0,8 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambient
- EINECS:200-059-4
Documents
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to light yellow to light beige Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤1 % (40°C, 5 h, 20 Torr)
- Sulfated ash:≤0.1 %
- HPLC:≥99.0 % (ELSD)
- Specific optical rotation:-19.2° to -20.8° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O)
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



