Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
Irritante
Propargyl-PEG5-NHS ester for biomolecular labeling
Codice catalogo AATB4533
Nome del fornitore:  AAT Bioquest
Numero CAS:  
undefined
Irritante
Propargyl-PEG5-NHS ester for biomolecular labeling
Codice catalogo AATB4533
Nome del fornitore:  AAT Bioquest
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Plastic bottle
  • Pk:
    25 mg
  • Seq:
    2315

Specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :401.41 g/mol
ADR:5,II
 :GHS07
Numero CAS:1393330-40-9
Formula:C₁₈H₂₇NO₉
Numero MDL:MFCD22574798