Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Tide Quencher™ 3 phosphoramidite, Tide Quencher™ fluoreszierende Probe
Reizend
Tide Quencher™ 3 phosphoramidite, Tide Quencher™ fluoreszierende Probe
Katalognr. AATB2228
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS-Nummer:  
undefined
Reizend
Tide Quencher™ 3 phosphoramidite, Tide Quencher™ fluoreszierende Probe
Katalognr. AATB2228
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS-Nummer:  

Technische Daten

  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 µmol
  • Seq:
    9140

Technische Daten

Über diesen Artikel

 :
 :752.91 g/mol
ADR:5,II
 :GHS07