Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
MitoLite™ NIR FX690

MitoLite™ NIR FX690

MitoLite™ NIR FX690, 500 Tests, 500 Tests
Catalog # AATB22690
Supplier:   AAT Bioquest
MitoLite™ NIR FX690
Catalog # AATB22690
Supplier:  AAT Bioquest
CAS Number:  
MitoLite™ NIR FX690
MitoLite™ NIR FX690

MitoLite™ NIR FX690, 500 Tests, 500 Tests

CAS Number:  
Price
SFr. 157.00
Log in for availability
1 * 500 Tests
Product Details & Documents

Mitochondria are membrane-enclosed organelles found in most eukaryotic cells.

  • Mitochondria-Specific Dye
  • Cell-Permeable
  • Robust

Attenzione: For research use only.

Specifications

Specifications

  • Pk:
    500 Tests
  • Description:
    MitoLite™ NIR FX690
  • Tests per kit:
    500 Tests
  • Cat. No.:
    AATB22690
  • Purity:
    90%

Specifications

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..