Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Tide Fluor™ 1 azide, Tide Fluor™ fluorescent probe
Irritante
Tide Fluor™ 1 azide, Tide Fluor™ fluorescent probe
Codice catalogo AATB2236
Nome del fornitore:  AAT Bioquest
Numero CAS:  
undefined
Irritante
Tide Fluor™ 1 azide, Tide Fluor™ fluorescent probe
Codice catalogo AATB2236
Nome del fornitore:  AAT Bioquest
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Plastic bottle
  • Pk:
    5 mg
  • Seq:
    2210

Specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :301.3 g/mol
ADR:5,II
 :GHS07