ContactUsLinkComponent
Omnifit® EZ SolventPlus™ Glass Chromatography Columns for FPLC and LPLC
Omnifit® EZ SolventPlus™ Glass Chromatography Columns for FPLC and LPLC
Supplier:  OMNIFIT
New Product
Certificates
Omnifit® EZ SolventPlus™ Glass Chromatography Columns for FPLC and LPLC
Supplier:  OMNIFIT
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • OMNI006EZS-15-15AF
  • OMNI006EZS-10-25AA
  • OMNI006EZS-10-33AA
  • OMNI006EZS-50-25AF
  • OMNI006EZS-35-15AF
  • OMNI006EZS-50-25AA
  • OMNI006EZS-10-10AF
  • OMNI006EZS-25-25AF
  • OMNI006EZS-06-25AF
  • OMNI006EZS-10-25AF
  • OMNI006EZS-10-15FF
  • OMNI006EZS-10-10AA
  • OMNI006EZS-10-15AF
  • OMNI006EZS-06-05AF
  • OMNI006EZS-25-33AA
  • OMNI006EZS-06-05AA
  • OMNI006EZS-06-15AF
  • OMNI006EZS-15-33AA
  • OMNI006EZS-25-50FF
  • OMNI006EZS-25-50AA
  • OMNI006EZS-25-50AF
  • Max. pressure:
  • 20 bar
  • 40 bar
  • 40 bar
  • 6,7 bar
  • 10 bar
  • 6,7 bar
  • 40 bar
  • 10 bar
  • 60 bar
  • 40 bar
  • 40 bar
  • 40 bar
  • 40 bar
  • 60 bar
  • 10 bar
  • 60 bar
  • 60 bar
  • 20 bar
  • 10 bar
  • 10 bar
  • 10 bar
  • pH range:
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14
  • 1 - 14