Potassium permanganate concentrate for dilution to 0.002 mol (0.01N) in aqueous solution, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
N° de catalogue 91353.600
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Pack type:Glass ampoule
- Pk:1 Ampoul
- Seq:0501
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Molarity:0.00199 - 0.00201 mol/l (20°C)
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:158.03 g/mol
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
:GHS09
Température de stockage:Ambient
Numéro CAS:7722-64-7
Formule:KMnO₄
Numéro MDL:MFCD00011364