ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves with INTERCEPT™ technology, HyFlex® 11-755
Cut resistant gloves with INTERCEPT™ technology, HyFlex® 11-755
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Cut resistant gloves with INTERCEPT™ technology, HyFlex® 11-755
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE11-755/10
  • ANSE11-755/11
  • ANSE11-755/7
  • ANSE11-755/8
  • ANSE11-755/12
  • ANSE11-755/6
  • ANSE11-755/9
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Latex / latex-free:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Finish:
  • Palm PU dipped
  • Palm PU dipped
  • Palm PU dipped
  • Palm PU dipped
  • Palm PU dipped
  • Palm PU dipped
  • Palm PU dipped
  • Gauge:
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • Cuff style:
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (3X41E)
  • EN 388:2016 (3X41E)
  • EN 388:2016 (3X41E)
  • EN 388:2016 (3X41E)
  • EN 388:2016 (3X41E)
  • EN 388:2016 (3X41E)
  • EN 388:2016 (3X41E)