ContactUsLinkComponent
Magnetic stirrers, TWISTER
Magnetic stirrers, TWISTER
Supplier:  IKA
Certificates
undefined
Magnetic stirrers, TWISTER
Supplier:  IKA
Specifications
  • Catalog No:
  • 442-1334
  • 442-1328
  • 442-1327
  • 442-1329
  • 442-1326
  • Speed range:
  • 100 - 3000 min⁻¹
  • 100 - 3000 min⁻¹
  • 100 - 3000 min⁻¹
  • 100 - 3000 min⁻¹
  • 100 - 3000 min⁻¹
  • Max. stirring capacity H₂O:
  • 5 L
  • 5 L
  • 5 L
  • 5 L
  • 5 L
  • Weight:
  • 0,6 kg
  • 0,6 kg
  • 0,6 kg
  • 0,6 kg
  • 0,6 kg
  • W×D×H:
  • 135×24×135 mm
  • 135×24×135 mm
  • 135×24×135 mm
  • 135×24×135 mm
  • 135×24×135 mm