Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt), No-Weigh™ Format, Pierce™
Irritante
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt), No-Weigh™ Format, Pierce™
Codice catalogo PIERA39268
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  
Irritante
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt), No-Weigh™ Format, Pierce™
Codice catalogo PIERA39268
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pk:
    20 mg
  • Seq:
    2305
  • Pk Info:
    10x 2 g

Specifiche

Risultati dei test sulle specifiche

  • Spacer Arm Length:
    Short, 8.3 angstroms
  • Shipping Condition:
    Ambient
  • Quantity:
    10 x 2 mg

Risultati dei test sulle specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :436.37 g/mol
Punto di fusione:179 °C
 :GHS07
temperatura di conservazione:Freezer
Numero CAS:92921-24-9
Formula:C₁₆H₁₈N₂O₉S
Numero MDL:MFCD00054978