Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
AMAS (N-Succinimidyl maleimidoacetate), Pierce™
Catalog # PIER22295
CAS-Nummer:  
undefined
AMAS (N-Succinimidyl maleimidoacetate), Pierce™
Catalog # PIER22295
CAS-Nummer:  

Technische Daten

  • Pk:
    50 mg
  • Seq:
    2370

Technische Daten

Über diesen Artikel

 :
 :252.18 g/mol
CAS-Nummer:55750-61-3
Formel:C₁₀H₈N₂O₆
MDL-Nummer:MFCD00133523