Hygromycin B solution 50 mg/ml, sterile
Catalog # MDTC30-240-CR
Anbieter: Corning
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Pk:20 mL
- Seq:2305
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:527.5 g/mol
Lagertemperatur:Refrigerator
CAS-Nummer:31282-04-9
Formel:C₂₀H₃₇N₃O₁₃
MDL-Nummer:MFCD06795479