Forceps with replaceable plastic tips
Stainless steel, 130 mm, Replaceable, Straight, 0,5×0,5 mm
FSCI11980-13
Marketsource
Stainless steel body with replaceable plastic tips. Tips are made of polyvinylidene fluoride (PVDF) and are electrostatic discharge (ESD) safe.
- Body and plastic tips are corrosion and abrasion resistant
- Screwdriver included
Informazioni per l'ordine: Replacement tips can be ordered separately.
- Length:130 mm
- Material:Stainless steel
- Tip style:Replaceable
- Tip size:0,5×0,5 mm
- Tip shape:Straight
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



