Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Student tissue forceps

Student tissue forceps

Stainless steel, 120 mm, 1×2 teeth, Straight, 2,2 mm
Catalog # FSCI91121-12
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
Student tissue forceps
Catalog # FSCI91121-12
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Student tissue forceps
Student tissue forceps

Stainless steel, 120 mm, 1×2 teeth, Straight, 2,2 mm

Price
SFr. 11.45
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Length:
    120 mm
  • Material:
    Stainless steel
  • Tip style:
    1×2 teeth
  • Tip width:
    2,2 mm
  • Tip shape:
    Straight
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..