ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, ActivArmr® 70-761
 :  Ansell
undefined
Cut resistant gloves, ActivArmr® 70-761
 :  Ansell
  • Catalog No:
  • 112-3739
  • 112-3738
  • 112-3740
  • 112-3741
  • 112-3737
  • 112-3742
  • Model:
  • 70-761
  • 70-761
  • 70-761
  • 70-761
  • 70-761
  • 70-761
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Nylon/Kevlar®
  • Nylon/Kevlar®
  • Nylon/Kevlar®
  • Nylon/Kevlar®
  • Nylon/Kevlar®
  • Nylon/Kevlar®
  • Gauge:
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • Cuff style:
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (1X4XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (1X4XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (1X4XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (1X4XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (1X4XD), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (1X4XD), EN 407 (X1XXXX)
Frequently Bought Together