About this item
Whatman Puradisc Spritzenfilter aus dem Hause Cytiva vereinen höchste Qualität mit Wirtschaftlichkeit. Sie eignen sich gut für die schnelle, routinemäßige Spritzenfiltration von Proben bis zu 100 ml.
- Acht verschiedene Materialoptionen
- Je nach Probenvolumen stehen Spritzenfilterdurchmesser von 4 mm, 13 mm und 30 mm zur Auswahl
- Verschiedene Porengrößen zum Zurückhalten einer Vielzahl von Partikeln
- Optional sterile Blisterverpackung in medizinischer Qualität
- Optionales Rohrspitzenformat für präzises Dosieren in ein Mikrofläschchen
- Nach Gebrauch recycelbar
Puradisc-Spritzenfilter sind für eine Vielzahl von Probentypen und -anwendungen geeignet, darunter Kapillarelektrophorese, biologische Präparate, Proteinfiltration und UV-Spektroskopie-Probenvorbereitung. Verschiedene Puradisc-Membranmedien unterstützen verschiedene chemische Lösungsmittel und Verbindungen.
Puradisc ist in den folgenden Membranmaterialien erhältlich: regenerierte Cellulose (RC), Cellulosenitrat, Nylon, Polytetrafluorethylen (PTFE), Polyethersulfon (PES), Polypropylen, Polyvinylidendifluorid (PVDF) und Celluloseacetat.
Die Whatman Puradisc-Reihe von Cytiva ist ein umfassendes Spritzenfilter-Portfolio, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird. Cytiva bietet auch leistungsstarke GD/X-Spritzenfilter mit einem mehrschichtigen Glasfaser-Vorfilter zum Filtern größerer Volumina schwerer zu filternder Proben an.
Hydrophile PES-Membranen sind auf Stabilität bei niedrigem pH-Wert ausgelegt, haben einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen und weisen eine geringe Proteinbindung auf, wodurch sie für viele wässrige und organische Lösungsmittel geeignet sind. PES-Membranen ermöglichen einen höheren Flüssigkeitsdurchfluss als PTFE oder PVDF.
Specifications
- Catalog No:
- 514-8019
- 516-1406
- 514-0509
- 516-1402
- 516-1404
- 514-8022
- 516-1222
- 514-0511
- 516-1116
- 514-8020
- 514-0239
- 514-0240
- 514-8021
- 514-0242
- 514-0243
- Ø:
- 13 mm
- 25 mm
- 13 mm
- 25 mm
- 25 mm
- 25 mm
- 13 mm
- 13 mm
- 13 mm
- 25 mm
- 25 mm
- 25 mm
- 25 mm
- 25 mm
- 25 mm
- Abmessungen:
- 16,3×19,8 mm
- 22,9×28,4 mm
- 16,3×19,8 mm
- 22,9×28,4 mm
- 22,9×28,4 mm
- 22,9×28,4 mm
- 16,3×19,8 mm
- 16,3×19,8 mm
- 16,3×19,8 mm
- 22,9×28,4 mm
- 22,9×28,4 mm
- 22,9×28,4 mm
- 22,9×28,4 mm
- 22,9×28,4 mm
- 22,9×28,4 mm
- Max. operating pressure:
- 5,2 bar
- 5,2 bar
- 5,2 bar
- 5,2 bar
- 5,2 bar
- 5,2 bar
- 5,2 bar
- 5,2 bar
- 5,2 bar
- 5,2 bar
- 5,2 bar
- 5,2 bar
- 5,2 bar
- 5,2 bar
- 5,2 bar
- Gewicht:
- 0,95 g
- 2,7 g
- 0,95 g
- 2,7 g
- 2,7 g
- 2,7 g
- 0,95 g
- 0,95 g
- 0,95 g
- 2,7 g
- 2,7 g
- 2,7 g
- 2,7 g
- 2,7 g
- 2,7 g