ContactUsLinkComponent
Syringe filters, glass microfiber, Puradisc™, Whatman™
undefined
Syringe filters, glass microfiber, Puradisc™, Whatman™
  • Catalog No:
  • 516-1441
  • 516-1452
  • 516-1442
  • 516-0928
  • 514-0525
  • 514-0524
  • 514-0235
  • 514-0238
  • 516-1451
  • 514-0526
  • 514-0527
  • 516-0926
  • 516-0927
  • Ø:
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 13 mm
  • 13 mm
  • 13 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 13 mm
  • 13 mm
  • 13 mm
  • 13 mm
  • Dimensions:
  • 22,9×28,4 mm
  • 22,9×28,4 mm
  • 22,9×28,4 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 22,9×28,4 mm
  • 22,9×28,4 mm
  • 22,9×28,4 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • Max. operating pressure:
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • Weight:
  • 2,7 g
  • 2,7 g
  • 2,7 g
  • 0,95 g
  • 0,95 g
  • 0,95 g
  • 2,7 g
  • 2,7 g
  • 2,7 g
  • 0,95 g
  • 0,95 g
  • 0,95 g
  • 0,95 g
Frequently Bought Together