Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Switzerland
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
Proteins and Peptides
Recombinant GroEL
Recombinant GroEL
Recombinant GroEL
N° de catalogue APOSBITP1710-5UG
Fournisseur:
Apollo Scientific
Numéro CAS:
Agrandir l'image
Recombinant GroEL
N° de catalogue APOSBITP1710-5UG
Fournisseur:
Apollo Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
Pk:
5 g
Protein/peptide type:
Recombinant
Seq:
03
Protein/peptide name:
GroEL
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit