ContactUsLinkComponent
VWR®, Precision Grip Gloves, PU Coating
Anbieter:  VWR Collection
Zertifikate
undefined
VWR®, Precision Grip Gloves, PU Coating
Anbieter:  VWR Collection
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 112-5727
  • 112-5728
  • 112-5698
  • 112-5697
  • 112-5726
  • 112-5699
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Finish:
  • PU palm coating
  • PU palm coating
  • PU palm coating
  • PU palm coating
  • PU palm coating
  • PU palm coating
  • Gauge:
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • Cuff style:
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (4131X)
  • EN 388:2016 (4131X)
  • EN 388:2016 (4131X)
  • EN 388:2016 (4131X)
  • EN 388:2016 (4131X)
  • EN 388:2016 (4131X)
Technische Daten
Frequently Bought Together