Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
BOC-L-phenylalanine-N-hydroxysuccinimide ester 98%
BOC-L-phenylalanine-N-hydroxysuccinimide ester 98%
N° de catalogue APOSOR480671-25G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
BOC-L-phenylalanine-N-hydroxysuccinimide ester 98%
N° de catalogue APOSOR480671-25G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  

Spécifications

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    25 g
  • Seq:
    3308

Spécifications

À propos de cet article

 :
 :362.382 g/mol
Température de stockage:Ambient
Numéro CAS:3674-06-4
Formule:C₁₈H₂₂N₂O₆
Numéro MDL:MFCD00037911