
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
N° de catalogue APOSOR10527-25G
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Pack type:Bottle
- Pk:25 g
- Seq:3308
Spécifications
À propos de cet article
:
:165.99 g/mol
:GHS07
Température de stockage:Refrigerator
Numéro CAS:208399-66-0
Formule:C₈H₁₁BO₃
Numéro MDL:MFCD02684315