Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate)
Irritante
SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate)
Codice catalogo APOSBIM101-100MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
Irritante
SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate)
Codice catalogo APOSBIM101-100MG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  

Specifiche

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    100 mg
  • Seq:
    2440

Specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
Punto di fusione:97 °C
 :231.22 g/mol
 :GHS07
temperatura di conservazione:Gefrierschrank
Numero CAS:76931-93-6
Formula:C₈H₉NO₅S
Numero MDL:MFCD00036891