Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Ätzend
Giftig
Umfeld
Phthalaldehyde, high purity
Catalog # APOSBIA120-5G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS-Nummer:  
Ätzend
Giftig
Umfeld
Phthalaldehyde, high purity
Catalog # APOSBIA120-5G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS-Nummer:  

Technische Daten

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    5 g
  • Seq:
    3173

Technische Daten

Über diesen Artikel

 :
 :134.13 g/mol
Siedepunkt:83 °C/0.8mmHg
Schmelzender Platingehalt:53…57 °C
Dichte:1.13 g/cm³ (25 °C)
Blitz Pt:132 °C
UN:2923
ADR:8+6.1,II
 :GHS05
 :GHS06
 :GHS09
Lagertemperatur:Refrigerator
CAS-Nummer:643-79-8
Formel:C₈H₆O₂
MDL-Nummer:MFCD00003335