
Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS, Trometamol) ≥99.9%, Ultrapure
Anbieter: Apollo Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:77-86-1
:
Formel:NH₂C(CH₂OH)₃
MDL-Nummer:MFCD00004679
:121.14 g/mol
Siedepunkt:219…220 °C
Schmelzender Platingehalt:171.2…172.3 °C
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:201-064-4
:GHS07
Frequently Bought Together