cis-3-Fluoro-3-methylcyclobutane-1-carboxylic acid
Référence APOSPC411276-1G
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Pack type:Bottle
- Pk:1 g
- Seq:3047
Spécifications
À propos de cet article
:
:132.133 g/mol
Température de stockage:Ambient
Numéro CAS:1455037-45-2
Formule:C₆H₉FO₂
Numéro MDL:MFCD29477491