
2,5-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole 97%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:570-05-8
:
Formula:C₁₃H₁₂F₃N
Numero MDL:MFCD00085042
:239.236 g/mol
Punto di fusione:70…72 °C
:GHS07
temperatura di conservazione:Raumtemperatur
Frequently Bought Together