Potassium (3-(tert-butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)trifluoroborate
Katalognr. APOSPC200115-500MG
Anbieter: Apollo Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Pack type:Bottle
- Pk:500 mg
- Seq:2725
- Environmentally Preferable:
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:244.107 g/mol
Lagertemperatur:Ambient
CAS-Nummer:1402242-79-8
Formel:C₈H₁₃BF₃N₂·K
MDL-Nummer:MFCD25948968