1-Cyclobutylethan-1-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:904733-73-9
:
Formule:C₆H₁₃N·ClH
Numéro MDL:MFCD19690555
:135.635 g/mol
Température de stockage:Ambient
Frequently Bought Together