Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
2-Methoxypyrimidin-5-ol 98%
2-Methoxypyrimidin-5-ol 98%
Codice catalogo APOSOR957424-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  
2-Methoxypyrimidin-5-ol 98%
Codice catalogo APOSOR957424-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  

Specifiche

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047

Specifiche

Informazioni su questo articolo

 :
 :126.113 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
Numero CAS:91233-70-4
Formula:C₅H₆N₂O₂
Numero MDL:MFCD10696950